A0070020
Acesulfame potassium impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Chloro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acesulfame
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[S]1(=O)(=O)NC(=O)C(=C(O1)C)Cl
Clé InChI
YVZOKLTZSNJEQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable