295485
Bromomethane
≥99%
Synonyme(s) :
Methyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.3 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1420 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
996 °F
Limite d'explosivité
~16 %
Point d'ébullition
4 °C (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3
Clé InChI
GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
En option
Régulateur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-22.0 °F - liquid
Point d'éclair (°C)
< -30 °C - liquid
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves