295310
Chloroethane
≥99.7%
Synonyme(s) :
Ethyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.22 (vs air)
Pression de vapeur
19.2 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.7%
Point d'ébullition
12.3 °C (lit.)
Pf
−139 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-58.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-50.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves