Documents
303593
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium methyl sulfate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3S(OSO3CH3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
92-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[S+](C)C.COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H9S.CH4O4S/c1-4(2)3;1-5-6(2,3)4/h1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
Application
Useful reagent for the methylenation of aldehydes and ketones to form epoxides.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthetic Communications, 15, 749-749 (1985)