Principaux documents
292559
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxytoluene
99%
1 G
99,30 $
5 G
350,00 $
99,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
99,30 $
5 G
350,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
99,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
110-120 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
OSNMRWURXNWCGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter