Principaux documents
115878
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxytoluene
99%
Synonyme(s) :
3-Methylveratrole
25 G
222,00 $
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
222,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
pb
202-203 °C (lit.)
Densité
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(C)c1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-5-4-6-8(10-2)9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dimethoxytoluene has been used to prepare 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Darío A Bianchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(7), 1923-1927 (2004-04-01)
The synthesis of 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one 10 from 2,3-dimethoxytoluene (11) via glyoxylate 12 is reported. Compound 10 strongly inhibited vegetative growth of tobacco plants, whereas developmental patterns (protein levels, protein profile, pigments, and chlorophylls) were not affected. Morphological changes were observed in
Olga V Zalomaeva et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(16), 5202-5209 (2017-04-01)
The selective oxidation of methoxy/methyl-substituted arenes to the corresponding benzoquinones has been first realized using aqueous hydrogen peroxide as a green oxidant, acid tetrabutylammonium salts of the γ-Keggin divanadium-substituted phosphotungstate [γ-PW