292508
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
pb
285 °C (lit.)
Pf
96-98 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
COc1cccc(OC)c1C=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable