151068
2,5-Dimethylbenzaldehyde
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Point d'ébullition
104.5-106.5 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)c(C=O)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)6-10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
SMUVABOERCFKRW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde