Principaux documents
290297
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzyl alcohol
99%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Densité
1.262 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
GNQLTCVBSGVGHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and phytotoxic activity of 1, 2, 3-triazole derivatives.
Borgati TF, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 24(6), 953-961 (2013)