162515
2-Fluorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Densité
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clé InChI
QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup