Documents
288276
Sigma-Aldrich
Tetramethylphosphonium chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4PCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NJFUXFRJVIXVSG-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable