276200
Tributylhexadecylphosphonium bromide
97%
Synonyme(s) :
Hexadecyltributylphosphonium bromide, TBHDPB
45,90 $
About This Item
45,90 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
56-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C28H60P.BrH/c1-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29(25-10-6-2,26-11-7-3)27-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable