Documents
362964
Sigma-Aldrich
Calcium 2-ethylhexanoate
98%
Synonyme(s) :
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium bis(2-ethyl hexanoate)
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
lumps and powder
Pertinence de la réaction
core: calcium
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ca/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
Clé InChI
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1