Principaux documents
287660
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyldichlorosilane
98%
Synonyme(s) :
DTBSCl2
5 G
272,00 $
25 G
1 100,00 $
272,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
272,00 $
25 G
1 100,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2SiCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.22
Beilstein:
1739236
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
272,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
190 °C/729 mmHg (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used for preparing siliranes[1] and protecting diols.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Journal of the American Chemical Society, 115, 4514-4514 (1993)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 137-137 (1991)