Principaux documents
522988
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution
55 wt. % in isobutanol
Synonyme(s) :
DNNDSA
About This Item
Formule linéaire :
(C9H19)2C10H4(SO3H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Concentration
55 wt. % in isobutanol
Indice de réfraction
n20/D 1.476
pb
101 °C
Solubilité
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
Densité
0.98 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCc1ccc2c(c(CCCCCCCCC)ccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H44O6S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-19-21-26-25(27(23)35(29,30)31)22-20-24(28(26)36(32,33)34)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18H2,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34)
Clé InChI
KVOYCYJHAKSFSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution (DNNDSA) is an aromatic sulphonic acid, hydrophobic in nature.2
Application
Dopant for conducting polymers & hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
115.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.11 °C - closed cup
Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in SDS micellar solutions
Kim B, et al.
Synt. Metals, 122(2), 297-304 (2001)
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2