286087
Heptadécanoate de méthyle
95%
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide heptadécanoïque
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Point d'ébullition
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
29.8-30.3 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Application
- determination of traces of cyclic fatty acid monomers (CFAM) in oils and animal tissues
- quantitation of plasma free fatty acids.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110.0 °C - closed cup