Principaux documents
28452
Sigma-Aldrich
Isopropyl cyanoacetate
≥98.0%
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2COOCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.14
Beilstein:
1756014
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.416
pb
207 °C (lit.)
Densité
1.013 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO2/c1-5(2)9-6(8)3-4-7/h5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BESQLCCRQYTQQI-UHFFFAOYSA-N
Application
Isopropyl cyanoacetate was used in the synthesis of 3-substituted coumarins by undergoing Knöevenagel reactions with aldehydes and ketones.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Use of isopropyl alcohol as a solvent in Ti (O-i-Pr)4 catalyzed Knoevenagel reactions.
Tetrahedron, 61(33), 7981-7985 (2005)
Articles
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.