Principaux documents
283878
Sigma-Aldrich
D-Fructose 2,6-diphosphate sodium salt hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12Na2O12P2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.08 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Impuretés
≤1% methyl alcohol
<0.5% fructose 1,6-diphosphate and fructose 6-phosphate.
3% ethyl alcohol