Principaux documents
283797
Sigma-Aldrich
Europium tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-(−)-camphorate]
97%
Synonyme(s) :
Europium(III) tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-l-camphorate], Tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-l-camphorato]europium(III)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H42EuF21O6
Poids moléculaire :
1193.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −140°, c = 1 in methylene chloride
Technique(s)
NMR: suitable
Pf
152-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CC[C@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CC[C@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;/t3*6-,11+;/m000./s1
Clé InChI
VGLKHVQPWGFXEG-CHLNTJHBSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable