283096
Éther méthylique tert-amylique
97%
Synonyme(s) :
Éther méthylique 1,1-diméthylpropylique, Éther méthylique tert-pentylique
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
Point d'ébullition
85-86 °C (lit.)
Densité
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Identification of environmental hazards of gasoline oxygenate tert-amyl methyl ether (TAME).: This study evaluates the environmental risks associated with the use of tert-Amyl methyl ether (TAME) as a gasoline oxygenate. The research highlights potential hazards to environmental and human health, underscoring the need for careful assessment and regulation of TAME use in fuels. (Huttunen et al., 1997).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter