Principaux documents
282405
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl isocyanate
96%
5 G
53,50 $
53,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
53,50 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
53,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
152-154 °C (lit.)
Densité
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
isocyanate
Chaîne SMILES 
ClCCCN=C=O
InChI
1S/C4H6ClNO/c5-2-1-3-6-4-7/h1-3H2
Clé InChI
RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chloropropyl isocyanate has been used in the preparation of:
  • 9,10-dimethoxy- and 9,10-diethoxy-5H-2,3,7,8,12b,13-hexahydroimidazo[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinolin-5-one[1]
  • 11,12-dimethoxy- and 11,12-diethoxy-2H,6H-3,4,8,9,13b,14-hexahydropyrimido[1′,2′:3,4]pyrimido[6,1-a]isoquinoline-6-one[1]
  • N-[N′-(3-chloropropyl)-N′-nitrosocarbamoyl]-L-proline[2]
  • 1,3-oxazino[2,3-b]quinazolines via coupling with anthranilamide[3]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Imidazo [1', 2': 3, 4] pyrimido [6, 1-a] isoquinoline and Pyrimido [1', 2': 3, 4] pyrimido [6, 1-a] isoquinoline Ring Systems by Tandem Cyclization.
<BIG>Fulop F, et al. </BIG>
Synthesis, 1995(07), 863-867 (1995)
One-pot Syntheses of Fused Quinazolines by Reaction of N-(2-Cyanophenyl) chloromethanimidoyl Chloride. I. A New Synthesis of 1, 3-Oxazolo-and 1, 3-Oxazino [2, 3-b] quinazolines.
<BIG>Divisova H, et al. </BIG>
Molecules (Basel), 5(10), 1166-1174 (2000)
Krzysztof Bielawski et al.
Pharmacological reports : PR, 60(2), 171-182 (2008-04-30)
A number of novel proline-linked nitrosoureas (1-4) were synthesized and examined for cytotoxicity and influence on DNA and collagen biosynthesis in MDA-MB-231 and MCF-7 human breast cancer cells. Evaluation of the cytotoxicity of these compounds employing a MTT assay and