281581
(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
96%
Synonyme(s) :
(R)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine, RAMP
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Activité optique
[α]18/D +79°, neat
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
42 °C/1.8 mmHg (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC[C@H]1CCCN1N
InChI
1S/C6H14N2O/c1-9-5-6-3-2-4-8(6)7/h6H,2-5,7H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
BWSIKGOGLDNQBZ-ZCFIWIBFSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter