Key Documents
280178
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate, predominantly syn
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
195-197 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
oxime
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=N\O)\c1csc(N)n1
InChI
1S/C7H9N3O3S/c1-2-13-6(11)5(10-12)4-3-14-7(8)9-4/h3,12H,2H2,1H3,(H2,8,9)/b10-5+
Clé InChI
BTEPYCPXBCCSDL-BJMVGYQFSA-N
Application
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable