Key Documents
278238
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
77-79 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 0.25 g/5mL, clear, colorless to yellow
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1n[nH]cc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable