144754
4-Phenylimidazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
128-131 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow (typical)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
Clé InChI
XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable