Principaux documents
277487
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydro-3-furanone
98%
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
5 G
35,20 $
35,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
35,20 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Beilstein:
1341334
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
139 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketone
Chaîne SMILES 
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-Methyltetrahydro-3-furanone has been employed as an quorum sensing inhibitor-molecule to investigate its effect on growth and biofilm formation in Hafnia alvei[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Eliseth Souza Viana et al.
Biological research, 42(4), 427-436 (2010-02-09)
The objective of this study was to detect the presence of acyl homoserine lactones (AHLs), signal molecules of the quorum sensing system in biofilm formed by Hafnia alvei strains. It also evaluated the effect of synthetic quorum sensing inhibitors in