Principaux documents
277290
Sigma-Aldrich
cis-Bis(acetonitrile)dichloroplatinum(II)
Synonyme(s) :
Bis(acetonitrile)platinum dichloride, Bis(acetonitrile)platinum(II) chloride, Dichlorobis(acetonitrile)platinum
1 G
470,00 $
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
470,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CN)2PtCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
CC#N.CC#N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pt/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
NSWGBUVHSQEDRN-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable