276774
1,2,3-Triphenylbenzene
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
157-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2cccc(-c3ccccc3)c2-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-4-11-19(12-5-1)22-17-10-18-23(20-13-6-2-7-14-20)24(22)21-15-8-3-9-16-21/h1-18H
Clé InChI
CHBDXRNMDNRJJC-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable