T26204
1,1,2,2-Tetraphenylethylene
98%
Synonyme(s) :
α,β-Diphenylstilbene, 1,1,2,2-Tetraphenylethene, 1,1′,1′′,1′′′-(1,2-Ethenediylidene)tetrakis[benzene], 1,2,2-Triphenylethenylbenzene, Tetraphenylethene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
420 °C (lit.)
Pf
222-224 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)\C(c2ccccc2)=C(\c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Clé InChI
JLZUZNKTTIRERF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens