Principaux documents
275697
Sigma-Aldrich
3-Chlorosalicylic acid
98%
1 G
65,70 $
65,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
65,70 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
184-186 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
PPINMMULCRBDOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The photocatalytic degradation of 3-chlorosalicylic acid (3-CSA) by pure and Nb-doped TiO2 ceramic membranes was studied[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nature and properties of pure and nb-doped Ti02 ceramic membranes affecting the photocatalytic degradation of 3-chlorosalicylic acid as a model of halogenated organic compounds.
Sabate J, et al.
J. Catal., 134(1), 36-46 (1992)
Moonhee Lee et al.
Neurobiology of aging, 36(10), 2748-2756 (2015-08-08)
We here report synthesis for the first time of the acetyl salicylic acid dimer 5,5'-methylenebis(2-acetoxybenzoic acid) (DAS). DAS inhibits aberrant complement activation by selectively blocking factor D of the alternative complement pathway and C9 of the membrane attack complex. We