254681
3,5-Dichlorosalicylic acid
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid
82,00 $
About This Item
82,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
220-222 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
Clé InChI
CNJGWCQEGROXEE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable