Documents
272965
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,3-pentadiene
97%
Synonyme(s) :
Tetramethylallene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=C=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.17
Numéro Beilstein :
1733258
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
Point d'ébullition
87-88 °C (lit.)
Densité
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)=C=C(C)C
InChI
1S/C7H12/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
Clé InChI
DZSNJASVIURWOG-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dimethyl-2,3-pentadiene was used in the synthesis of 3-(2,4-dimethyl-1,2-pentadienyl) and 2-(3-methyl-1,2-butadienyl) sulfinic acids via ene addition reaction in liquid sulphur dioxide.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Simon P Neville et al.
The Journal of chemical physics, 144(1), 014305-014305 (2016-01-10)
We report a joint experimental and theoretical study on the ultrafast excited state dynamics of allene and a series of its methylated analogues (1,2-butadiene, 1,1-dimethylallene, and tetramethylallene) in order to elucidate the conical intersection mediated dynamics that give rise to
Capozzi G, et al.
Tetrahedron Letters, 21(34), 3289-3292 (1980)