145017
3-Penten-2-one
70%
Synonyme(s) :
Methyl propenyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
760 mmHg ( 121 °C)
Pureté
70%
Forme
liquid
Impuretés
<2% ethanol
30% mesityl oxide
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
121-124 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup