Documents
271926
Sigma-Aldrich
L-2-Aminoadipic acid
98%
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminohexanedioic acid, L-Homoglutamic acid, Aad
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro Beilstein :
1724348
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]25/D +22°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
203-205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
Clé InChI
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Remplacé(e)(s) par