Principaux documents
269700
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
97%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethoxy-2-(methylthio)ethane
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4528 (lit.)
pb
59-60 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(CSC)OC
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-5(7-2)4-8-3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
Application
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup