Principaux documents
268755
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-nitroaniline
99%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Br)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
Clé InChI
OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable