Principaux documents
D71607
Sigma-Aldrich
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
97%
Synonyme(s) :
1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine
5 G
258,00 $
25 G
722,00 $
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
258,00 $
25 G
722,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Beilstein:
1072811
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
158-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Clé InChI
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Peter Zöllner et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 38(7), 709-714 (2003-08-05)
The derivatization reaction of the mycotoxin moniliformin with 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene was previously introduced to improve distinctly the sensitivity of an assay applying high-performance liquid chromatography prior to fluorescence detection. In the course of the implementation of this derivatization approach into a
Jin-Aa Oh et al.
Journal of separation science, 40(20), 3958-3968 (2017-08-24)
Malondialdehyde has been used as a biomarker for lipid peroxidation in biological samples. An ultra-high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry method was developed to determine the levels of malondialdehyde in human urine and saliva samples. To select the