186783
2,6-Difluorobenzonitrile
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4875 (lit.)
Point d'ébullition
197-198 °C
Pf
25-28 °C (lit.)
Densité
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Clé InChI
BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- poly(cyanoaryl ethers) via silyl-method
- 2-dimethylamino-6-fluorobenzamide
- phenolphthalein-modified polyarylene ether nitrile copolymers
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup