Principaux documents
263869
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine-N,N,N′,N′′,N′′′,N′′′-hexaacetic acid
98%
Synonyme(s) :
TTHA
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.45
Numéro Beilstein :
1811090
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
98%
Pf
232-233 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H30N4O12/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
Clé InChI
RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par