Principaux documents
263664
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.04
Beilstein:
2436228
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5748 (lit.)
pb
149-150 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • new amphiphilic star polymers possessing a hyperbranched core and hydrophilic graft arms[1]
  • water-soluble, solution-stable, bioactive prodrugs[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of new amphiphilic star polymers derived from a hyperbranched macroinitiator by the cationic 'grafting from'method.
Weberskirch R, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 863-873 (1999)
International Journal of Pharmaceutics, 58, 143-143 (1990)