250279
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
100,00 $
About This Item
100,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
184-186 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
fluoro
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-2-1-3-6(4-5)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter