Principaux documents
262129
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-chlorotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Br)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
Densité
1.543 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
RTIPTGMVQIIMKL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-5-chlorotoluene has been used in the preparation of 4-chloro-2-methylbenzophenone[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The synthesis and electronic absorption spectra of 3-phenyl-3 (4-pyrrolidino-2-substituted phenyl)-3H-naphtho [2, 1-b] pyrans: further exploration of the ortho substituent effect.
Gabbutt CD, et al.
Tetrahedron, 62(4), 737-745 (2006)