Principaux documents
259500
Sigma-Aldrich
1-Nitropentane
97%
1 G
102,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
102,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Beilstein:
506508
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES 
CCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
Clé InChI
BVALZCVRLDMXOQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ferroxime(II)-catalyzed oxidative denitrification of 1-nitropentane has been reported[1].
Application
1-Nitropentane has been used as organic nitrogen (ON) standard in quantitative method for the speciation of ON within ambient atmospheric aerosol[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ferroxime (II)-catalyzed oxygenation of nitroalkanes by tert-butyl hydroperoxide and its relevance to 2-nitropropane dioxygenase.
Kaizer J, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 179(1), 35-39 (2002)
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive
Articles
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.