259489
1-Nitrobutane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
Point d'ébullition
152-153 °C (lit.)
Pf
−81 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
NALZTFARIYUCBY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.