Principaux documents
259454
Sigma-Aldrich
1,1-Diethylurea
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
solid
Pf
69-71 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 g/L, clear
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,8)
Clé InChI
TUMNHQRORINJKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,1-Diethylurea forms molecular adduct with nitro-substituted aromatic carboxylic acids[1]. Adduct hydrate of 1,1-diethylurea with pyrazine-2,3-dicarboxylic acid has been prepared and characterized using low-temperature single-crystal X-ray diffraction methods[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The crystal and molecular structure of the 1: 1 adduct hydrate of pyrazine-2, 3-dicarboxylic acid with 1, 1-diethylurea.
Smith G and Kennard CHL.
Australian Journal of Chemistry, 53(12), 999-1001 (2001)
Molecular cocrystals of aromatic carboxylic acids with 1, 1-diethylurea: synthesis and the crystal structures of a series of nitro-substituted analogues.
Smith G, et al.
Australian Journal of Chemistry, 53(3), 203-208 (2000)