Principaux documents
D100900
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethylthiourea
98%
Synonyme(s) :
1,3-Diethyl-2-thiourea, 1,3-Diethylthiourea, N,N′-Diethylthiocarbamide, N,N′-Diethylthiourea
250 G
101,00 $
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
101,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5NH)2CS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.23
Beilstein:
773905
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
76-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCNC(=S)NCC
InChI
1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
Clé InChI
FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
N,N′-Diethylthiourea can be used as a reactant to prepare:
  • 3,5-Diethyltetrahydro-4-thioxo-1,3,5-triazine-1(2H)-propanoic acid by condensation reaction with formaldehyde and β-alanine.[1]
  • Methyl 3-ethyl-2-(ethylimino)-3,4-dihydro-4-oxo-2H-1,3-thiazine-6-carboxylate by one-pot reaction with dimethyl acetylenedicarboxylate in the presence of triphenylphosphine catalyst.[2]
  • 2-(Ethylimino)-3-ethyl-thiazolidin-4-one by cyclization reaction with 2-chloroacetic acid.[3]
  • 3-Ethyl-2-(ethylimino)-4-oxo-5-thiazolidineacetamide by condensation reaction with maleimides via Michael-type reaction.[4]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
366.8 °F
Point d'éclair (°C)
186 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
An eco-friendly preparation of 2-iminothiazolidin-4-ones derivatives
Meng G, et al.
Organic preparations and procedures international, 44(2), 184-186 (2012)
Ph 3 P-mediated one-pot synthesis of functionalized 3, 4-dihydro-2 H-1, 3-thiazines from N, N?-dialkylthioureas and activated acetylenes in water
Yavari I, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 141(2), 229-232 (2010)
Efficient 2-amino-2-thiazolin-4-ones or 2-iminothiazolidin-4-ones formation from thioureas and maleimides under solvent-free conditions
Shimo T, et al.
Heterocycles, 71(5), 1053-1058 (2007)
Aminomethylation of Symmetric Dialkylthioureas with Formaldehyde and Amino Acids
Mammeri OA, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 90(11), 2043-2047 (2020)