Principaux documents
226254
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylformamide
98%
5 G
68,90 $
68,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
68,90 $
About This Item
Formule linéaire :
HCON[CH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Beilstein:
1745406
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
Pf
10-11 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO/c1-6(2)8(5-9)7(3)4/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
UNBDDZDKBWPHAX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
The chemical ionisation and electron ionisation mass spectroscopic data, retention indices and NMR spectra of N,N-diisopropylformamide was studied[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
F B Hopkins et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(21), 5111-5119 (2014-03-19)
Detailed chemical analysis of solutions used to decontaminate chemical warfare agents can be used to support verification and forensic attribution. Decontamination solutions are amongst the most difficult matrices for chemical analysis because of their corrosive and potentially emulsion-based nature. Consequently