Key Documents
258180
Sigma-Aldrich
Ethoxydimethylvinylsilane
98%
Synonyme(s) :
Dimethylethoxyvinylsilane, Dimethylvinylethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OSi(CH3)2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.26
Numéro Beilstein :
1743477
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C (lit.)
Densité
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](C)(C)C=C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup