Principaux documents
277711
Sigma-Aldrich
(Methoxymethyl)trimethylsilane
98%
Synonyme(s) :
(Trimethylsilyl)methyl methyl ether
10 G
273,00 $
273,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
273,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.25
Beilstein:
1732033
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
273,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
pb
83 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
COC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
21.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.