Key Documents
257818
Sigma-Aldrich
3-Phenoxy-1,2-propanediol
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Point d'ébullition
315 °C (lit.)
Pf
54-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(O)COc1ccccc1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup